Learn More
Cole-Parmer™ Robinet à manchon manuel Delrin™
53.35€ - 68.65€
Spécification
Type de produit | Robinet à manchon manuel |
---|---|
Matériau | Delrin |
À utiliser avec (application) | Idéale pour une utilisation dans les industries pharmaceutiques et agroalimentaires où l’élimination de la contamination est essentielle |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11747288
|
Cole-Parmer™
98002-10 |
Pour tubulure de 5/16 po à 3/8 po de D.E. |
53.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776338
|
Cole-Parmer™
98002-00 |
Pour tubulure de 5/32 po à 1/4 po de D.E. |
68.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11757288
|
Cole-Parmer™
98002-20 |
Pour tubulure de 7/16 po à 1/2 po de D.E. |
59.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Vanne à pincement• Réglage du débit par variation de l'ouverture du tube
• Molette graduée 10,5 tours, pour une reproductibilité du débit
• Sans contact entre le fluide et la vanne
• Vanne acétal autoclavable (démonté)
• Vanne à pincement
• Tube φ ext. 11,2 à 12,7mm
Spécification
Robinet à manchon manuel | |
Delrin | |
Idéale pour une utilisation dans les industries pharmaceutiques et agroalimentaires où l’élimination de la contamination est essentielle | |
1/boîte |