Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Dempo
Sécurité extrême à des températures extrêmes. Botte légère en cuir avec une semelle en caoutchouc double densité-PU, facile à enfiler/enlever. La semelle extérieure en caoutchouc nitrile repousse les substances et produits chimiques corrosifs, même les liquides, les métaux en fusion. Résistance à la chaleur jusqu’à 300°C
171.72€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Couleur | Noir |
Conception | Dempo |
Matériau de revêtement | Languette enrobée d’argent désinfecté Hydro-Tec™ |
Matériau | Cuir |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928791
|
Emma Safety Footwear
MM58384837 |
37 |
171.72€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15938791
|
Emma Safety Footwear
MM58384838 |
38 |
171.72€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15948791
|
Emma Safety Footwear
MM58384839 |
39 |
171.72€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15958791
|
Emma Safety Footwear
MM58384840 |
40 |
171.72€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15968791
|
Emma Safety Footwear
MM58384841 |
41 |
171.72€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15978791
|
Emma Safety Footwear
MM58384842 |
42 |
171.72€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15988791
|
Emma Safety Footwear
MM58384843 |
43 |
171.72€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15998791
|
Emma Safety Footwear
MM58384844 |
44 |
171.72€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15908801
|
Emma Safety Footwear
MM58384845 |
45 |
171.72€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15918801
|
Emma Safety Footwear
MM58384846 |
46 |
171.72€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15928801
|
Emma Safety Footwear
MM58384847 |
47 |
171.72€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15938801
|
Emma Safety Footwear
MM58384848 |
48 |
171.72€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15948801
|
Emma Safety Footwear
MM58384849 |
49 |
171.72€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Dempo | |
Cuir |
Noir | |
Languette enrobée d’argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
Acier |