Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage dense pour congélateurs-coffres ultra-basse température et stockage cryogénique
Un processus pratique et rationalisé pour maximiser le stockage des échantillons. Nos solutions de racks et tubes pour les congélateurs sont conçues pour accueillir des tubes allant de 200 μl à 5,0 μl.
Marque: Thermo Scientific™ 1950836
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Un processus pratique et rationalisé pour maximiser le stockage des échantillons dans votre laboratoire. Les racks de stockage dense pour congélateurs-coffres ultra-basse température et stockage cryogénique Thermo Scientific™ sont conçus pour contenir des tubes allant de 200 μl à 5,0 μl, offrant une capacité de stockage des échantillons maximisée pour les congélateurs-coffres ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques grande capacité.
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
Specifications
Rack, tube (congélateurs-coffres cryogéniques et à ultrabasse température) | |
Argent | |
Rectangle | |
Thermo Scientific CryoPlus 1 (accueille 7 racks), CryoPlus 2 (accueille 16 racks), CryoPlus 3 (accueille 30 racks), CryoPlus 4 (accueille 51 racks) Congélateurs-coffres Thermo Scientific -86°C et -40°C : 12.7 pieds cubes (accueille 33 racks), 17 pieds cubes (accueille 810 racks), |
|
5.3 in | |
27 in | |
9,3 cm |
Racks pour tubes (congélateurs-coffres cryogéniques et à ultrabasse température) | |
18 plaques/rack | |
Tubes universels à bouchon vissé Thermo Scientific Matrix de 200 µl, tubes de stockage de 500 µl, tubes de stockage de 500 µl avec DuraSeal, tubes Nunc Cryobank de 0.5 ml | |
13,5 cm | |
69 cm | |
3.6 in |