Learn More
Norme de densité (50°C) ; certification UKAS ISO/CEI17025 et ISO 17034, densité nominale 0,787 g/ml (50°C), 500 ml, Paragon Scientific™
Code produit. 16050140
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Code produit. 16050140
Marque: Paragon Scientific DEN5001500ML
1702517034Les étalons de densité certifiés ISO / ISO Paragon sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d'essai souhaitée dans la plage15° C à150° C.
  • Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
  • Garantit une conformité totale aux protocoles des méthodes de test ASTM et IP
  • Fourni dans un emballage inviolable avec une durée de conservation de 2 ans
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Quantité 500 ml
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.