Learn More
Étalon de densité gamme de qualité 0,8384 g/ml à 20°C, Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Beskrivelse
- Étalon de référence de densité, matériau de référence de densité
- Testé par densitomètre vibrationnel et peut être utilisé comme solution d’étalonnage ou témoin pour la mesure de la densité par des techniques vibrationnelles ou à base de densimètre (gravité spécifique).
- Reagecon détient l’accréditation ISO 17025 pour tester les étalons de densité à l’aide de densitomètres vibrationnels (réf. INAB : 264T).
- Le produit est préparé par gravimétrie sur une base pondérale.
- Le soluté et le solvant sont tous deux pesés sur une balance étalonnée par des poids traçables de l’OIML.
- Reagecon détient l’accréditation ISO 17025 pour l’étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C
- Le certificat d'étalonnage de la balance qui en résulte est délivré conformément aux exigences de la norme ISO/CEI17025 .
- La densité du produit est établie et certifiée à l’aide de densitomètres vibrationnels étalonnés à hautes performances.
- Haute précision (±0,001642 g/ml)
Tekniske data
Tekniske data
| Conditionnement | Flacon de Winchester en verre ambré |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 0.8384 g/mL at 20°C (±0.001642) |
| Quantité | 100 ml |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P331-NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: toluene, dodecane
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion