Learn More
Étalons de densité (100°C), Paragon Scientific™
Code produit. 13420539
Click to view available options
Densité:
0,768 g/ml (100°C)
0,8103 g/ml (100°C)
0,8541 g/ml (100°C)
Conditionnement:
60mL
Code produit. 13420539
Marque: Paragon Scientific DEN10001
1702517034Les étalons de densité certifiés ISO / ISO Paragon sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d'essai souhaitée dans la plage15° C à150° C.
  • Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
  • Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
  • Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
  • Entièrement traçable aux normes internationales.
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Densité 0,768 g/ml (100°C)
Certifications/Conformité ISO 17025, UKAS ISO 17034
Quantité 60 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • DEN100-01
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Kerosine sweetened
Valeurs nominales citées