Learn More
Étalons de densité (15°C), Paragon Scientific™
Code produit. 13410479
Change view
Click to view available options
Densité:
0,6654 g/ml (15°C)
0,7183 g/ml (15°C)
0,7807 g/ml (15°C)
0,8111 g/ml (15°C)
0,8494 g/ml (15°C)
0,8648 g/ml (15°C)
0,8811 g/ml (15°C)
0,9413 g/ml (15°C)
0,9823 g/ml (15°C)
1,0248 g/ml (15°C)
1,0687 g/ml (15°C)
1,1280 g/ml (15°C)
1,1962 g/ml (15°C)
1,2829 g/ml (15°C)
1,6300 g/ml (15°C)
Conditionnement:
60mL
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Densité unitSize
13410479 0,8494 g/ml (15°C) 60mL
13400479 0,6654 g/ml (15°C) -
13440479 0,7183 g/ml (15°C) 60mL
13420479 0,8111 g/ml (15°C) 60mL
13430479 0,7807 g/ml (15°C) -
13470479 0,8648 g/ml (15°C) 60mL
13450479 0,8811 g/ml (15°C) 60mL
13460479 0,9413 g/ml (15°C) 60mL
13480479 0,9823 g/ml (15°C) 60mL
13490479 1,0248 g/ml (15°C) 60mL
13410489 1,0687 g/ml (15°C) -
13420489 1,1280 g/ml (15°C) 60mL
13430489 1,1962 g/ml (15°C) 60mL
13440489 1,2829 g/ml (15°C) 60mL
13460489 1,6300 g/ml (15°C) 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit. 13410479 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur DEN1505
Les étalons de densité certifiés Paragon ISO 17025 / ISO 17034 sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d’essai souhaitée dans la plage 15°C
  • Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
  • Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
  • Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
  • Entièrement traçable aux normes internationales.
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Densité 0,8494 g/ml (15°C)
Certifications/Conformité ISO 17025, UKAS ISO 17034
Quantité 60 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • DEN15-05
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Valeurs nominales citées