Learn More
Étalons de densité (20°C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Densité:
0,.8708 g/ml (20°C)
0,6597 g/ml (20°C)
0,7264 g/ml (20°C)
0,7788 g/ml (20°C)
0,8383 g/ml (20°C)
0,8556 g/ml (20°C)
0,9376 g/ml (20°C)
0,9817 g/ml (20°C)
1,0257 g/ml (20°C)
1,0677 g/ml (20°C)
1,1258 g/ml (20°C)
1,1917 g/ml (20°C)
1,2849 g/ml (20°C)
1,6226 g/ml (20°C)
Conditionnement:
60mL
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
- Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
- Fourni dans un emballage inviolable (reportez-vous à la norme pour la durée de conservation).
- Fabriqué au Royaume-Uni et disponible sur stock pour expédition immédiate
Spécification
Spécification
| Densité | 0,8383 g/ml (20°C) |
| Quantité | 60 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DEN20-04
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
Valeurs nominales citées