Learn More
Étalons de densité (25°C), Paragon Scientific™
Code produit. 13460519
Change view
Click to view available options
Densité:
0,6552 g/ml (25°C)
0,7223 g/ml (25°C)
0,775 g/ml (25°C)
0,8349 g/ml (25°C)
0,8678 g/ml (25°C)
0,934 g/ml (25°C)
0,9803 g/ml (25°C)
1,0242 g/ml (25°C)
1,0657 g/ml (25°C)
1,1233 g/ml (25°C)
1,1869 g/ml (25°C)
1,2819 g/ml (25°C)
1,6143 g/ml (25°C)
Conditionnement:
60mL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Densité unitSize
13460519 1,2819 g/ml (25°C) 60mL
13440509 0,6552 g/ml (25°C) 60mL
13450509 0,7223 g/ml (25°C) 60mL
13460509 0,775 g/ml (25°C) 60mL
13470509 0,8349 g/ml (25°C) 60mL
13480509 0,8678 g/ml (25°C) -
13410519 0,934 g/ml (25°C) 60mL
13400519 0,9803 g/ml (25°C) 60mL
13420519 1,0242 g/ml (25°C) 60mL
13430519 1,0657 g/ml (25°C) 60mL
13450519 1,1233 g/ml (25°C) 60mL
13440519 1,1869 g/ml (25°C) 60mL
13470519 1,6143 g/ml (25°C) 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit. 13460519 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur DEN2512
Les étalons de densité certifiés Paragon ISO 17025 / ISO 17034 sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d’essai souhaitée dans la plage 25°C
  • Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
  • Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
  • Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
  • Entièrement traçable aux normes internationales.
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Densité 1,2819 g/ml (25°C)
Certifications/Conformité ISO 17025, UKAS ISO 17034
Quantité 60 mL
Valeurs nominales citées