Learn More
asecos™ Box de sécurité PE avec porte battante modèle rayonnage en plastique
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 40059
Informations supplémentaires : Poids : 120.00000kg
Code produit. 17896386
  • 1758.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-10-2023
Description
  • Bac de rétention intégré
  • Ouvertures intégrées pour le déplacement sous les transpalettes ou les chariots élévateurs
  • Préparé pour l’ancrage au sol (kit de fixation en option)
  • Idéal pour le stockage de récipients petites ou moyennes dimensions
  • Rayonnage avec cadre PE et 3 étagères
  • Cimension de rayonnage: L X P (mm): 900 x 590
  • Charge par niveau de stockage: 180 kg
Spécification
Spécification
Corps gris, portes bleu
245 litres
Disposal Can
1140.00 mm
1140.00 mm
2060.00 mm
1050.00 mm
120 kg
64.7 gal.
Polyéthylène
44.88 in.
44.88 in.
81.10 in.
41.34 in.
264.55 lb.