Learn More
Ansell™ Gants en néoprène vert DermaShield™ série 73-711
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
Description
- En polychloroprène
- Ils ne contiennent pas de protéines de latex et d’accélérateurs pour éviter les allergies de type I et de type IV associées au caoutchouc naturel.
- Confort et flexibilité des gants en caoutchouc naturel à un prix similaire et compétitif
- La composition en néoprène offre une meilleure résistance chimique.
- La nouvelle manchette ourlée empêche le gant de glisser, offrant ainsi une protection accrue.
- Stérile
- Disponibles pour les environnements contrôlés non stériles.
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Néoprène |
| Matériau de la manchette | Néoprène |
| Applications | Laboratory |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Néoprène |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 8 |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |