Learn More
Ansell™ Gants en néoprène vert DermaShield™ série 73-711
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 12465070 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
Code produit. 12465070
Marque: Ansell™ 73711060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants stériles les plus avancés sur le plan technique actuellement disponibles. Sans protéines de latex ni accélérateurs, ils minimisent les allergies de type I et de type IV associées au caoutchouc naturel.
  • En polychloroprène
  • Ils ne contiennent pas de protéines de latex et d’accélérateurs pour éviter les allergies de type I et de type IV associées au caoutchouc naturel.
  • Confort et flexibilité des gants en caoutchouc naturel à un prix similaire et compétitif
  • La composition en néoprène offre une meilleure résistance chimique.
  • La nouvelle manchette ourlée empêche le gant de glisser, offrant ainsi une protection accrue.
  • Stérile
  • Disponibles pour les environnements contrôlés non stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Laboratory
Couleur Vert
Latex Free Yes
Matériau Néoprène
Poudré Sans poudre
Type de produit Neoprene Gloves
Dimensions 6
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 0,175 mm
Type de manchette de gant Ourlé
Quantité 200/boîte
Résistant à Résistance chimique
Séries 73-711