Learn More
Invitrogen™ Dermatophagoides pteronyssinus Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (068)
GREENER_CHOICE
Code produit 30535979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30535979 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30535979 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA560556
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Dermatophagoides pteronyssinus Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Dermatophagoides pteronyssinus
Applications ELISA
Classification Recombinant Monoclonal
Clone 068
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with no preservative
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1 protein.
Méthode de purification Protein A
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Insect
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG