Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective pour dermatophytes (Taplin)
Isolez et différenciez rapidement les dermatophytes des autres champignons grâce à un changement de couleur dans ce milieu de culture sélectif.
Marque: Thermo Scientific™ PO5087A
18.57 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21654" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Isolez de manière sélective et différenciez rapidement les dermatophytes des autres champignons grâce à la gélose sélective pour dermatophytes (Taplin) Thermo Scientific™. Le milieu contient de la cycloheximide, de la gentamycine et de la chlortétracycline qui inhibent la flore bactérienne connexe et qui limitent partiellement la croissance d’autres levures et moisissures. Un changement de couleur dans le milieu de culture différencie les dermatophytes des autres champignons pouvant être présents.
Hormis les inhibiteurs sélectifs, la cycloheximide, la gentamycine et la chlortétracycline, la gélose sélective pour dermatophytes selon Taplin contient un indicateur de pH au rouge de phénol. Si la couleur passe du jaune au rouge, cela signale l’activité protéolytique de la majorité des dermatophytes et la formation de métabolites de base. Contrairement aux dermatophytes typiques, de nombreuses autres moisissures forment des métabolites acides qui ne modifient pas la couleur de l’agar. Il est par conséquent possible de différencier rapidement les dermatophytes des autres champignons.- Sélective : inhibition de la flore bactérienne connexe
- Résultats clairs : changement de couleur facilitant la différenciation rapide des dermatophytes
- Prêt à l’emploi : facilité d’utilisation des milieux de culture préparés
Spécification
6°C à 12°C | |
Plaque simple de 90 mm | |
17,5 g ± 5 % | |
10/paquet |
Gélose sélective pour dermatophytes (Taplin) | |
Gélose | |
Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose |