Learn More
Honeywell KCL™ Gants Dermatril™ 740
Click to view available options
Dimensions:
6
8
9
10
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Jetable
- Résistance aux produits chimiques conformément à la norme EN 374
- Protection élevée contre la contamination chimique et bactériologique
- Très bonne durabilité mécanique par rapport aux gants jetables classiques
- Approuvés pour la manipulation et la transformation des denrées alimentaires selon la norme UE 1935/2004
- Exempts de latex naturel
- Résistants à une multitude de médicaments cytostatiques résistants aux virus selon la norme ASTM 1671:2007
- La surface des gants est sans silicone
- Conforme aux exigences de la norme EN 455
- Dispositif médical conforme à la norme 93/42/EWG
- Excellent toucher
- Confort extrême
- Résistance aux déchirures accrue
- Bouts de doigts rendus rugueux pour une meilleure préhension
- Ajustement serré
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM 1671 2007 |
| Certifications / conformité (Europe) | EPI de catégorie CE 3, EN 374, UE 1935/2004, EN 455, directive 93/42/CEE |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | 6 |
| Épaisseur (métrique) | 0,11mm |
| Longueur (métrique) | 240 à 260 mm |