Learn More
Honeywell KCL™ Gants Dermatril™ P 743
Code produit. 15300392
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 15300392
Marque: Honeywell KCL™ 074306082C
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 présentent une résistance chimique et mécanique et sont approuvés pour la transformation des aliments.
  • Gants de protection jetables conformes à la norme EN 374
  • La résistance chimique et mécanique est améliorée par rapport aux gants Dermatril™ 740
  • Peuvent être utilisés plus longtemps et offrent une protection contre une plus large gamme de substances dangereuses.
  • Approuvés pour la transformation des denrées alimentaires selon la norme UE 1935/2004
  • Qualité alimentaire grâce à l’approbation RAL
  • Surface de gants sans silicone
  • Conformes aux exigences de la norme EN 455
  • Dispositif médical conformément à la directive 93/42/EWG
  • Exempts de latex naturel
  • Résistants à une multitude de médicaments cytostatiques résistants aux virus selon la norme ASTM 1671:2007
  • Forte sensibilité
  • Excellent confort
  • Résistance aux déchirures accrue
  • Préhension améliorée
  • Bonne résistance chimique
  • Ajustement serré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM 1671:2007
Certifications / conformité (Europe) Approuvés pour la transformation des denrées alimentaires selon la norme UE 1935/2004. PSA CE de catégorie 3
Couleur Bleu
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions 6
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Quantité 50/boîte
Résistant à Variété d’agents cytotoxiques, résistants aux virus selon la norme ASTM F1671:2007
Longueur (métrique) 270 à 290 mm