Learn More
Cytiva Solution de réhydratation DeStreak
Hautement adapté aux gels analytiques et préparatifs. La solution de réhydratation DeStreak améliore la reproductibilité et la qualité des gels 2D en empêchant le repiquage.
80.93€ - 174.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Améliore la reproductibilité et la qualité des gels 2D en empêchant le repiquage |
---|---|
Type de produit | Réactif Destreak |
Contenus des kits | Concentrations optimisées d’urée, de thiourée, CHAPS et de réactif Destreak |
Plage de pH | gt;7 |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10714737
|
Cytiva
17-6003-18 |
1 mL |
80.93€
1mL |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11743249
|
Cytiva
17-6003-19 |
5 x 3 ml |
174.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’apparition de traces qui déforment les cartes d’électrophorèse 2-D est un problème courant, qui se produit le plus fréquemment lors de l’exécution de gels contenant des régions supérieures à pH 7,0. L’augmentation de la charge de l’échantillon, l’augmentation de la longueur de la bande IPG ou l’utilisation d’un gradient de pH plus étroit aggravent le problème. Des taches supplémentaires sur les gels 2-D, causées par l’oxydation non spécifique des protéines, sont une autre difficulté rencontrée lors de l’exécution de gels contenant des régions basiques. Le repiquage et l’oxydation non spécifique entraînent des profils protéiques mal résolus et une reproductibilité réduite entre les cycles d’électrophorèse. La solution de réhydratation DeStreak élimine efficacement l’oxydation non spécifique en maintenant les groupes de thiols protéiques dans un seul état d’oxydation, indépendamment de la charge de l’échantillon, de la gamme de pH ou de la longueur d’exécution. Les profils protéiques sont stabilisés dans des bandes IPG de toute longueur et gradient de pH garantissant la même stabilité et la même reproductibilité dans chaque analyse. L’efficacité de la solution de réhydratation DeStreak est maintenue à des charges d’échantillons élevées et à de longues durées d’analyse requises pour l’électrophorèse préparative sur gel.
- Élimine les taches supplémentaires causées par l’oxydation non spécifique des protéines
- Stabilise les protéines sur l’ensemble des cycles 2-D, garantissant ainsi des profils protéiques simplifiés et bien résolus
- Convient aux gels analytiques et préparatifs
- Contient des concentrations optimisées d’urée, de thiourée, CHAPS et de réactif DeStreak
Informations sur la commande
La solution est prête à l’emploi après ajout du tampon IPG approprié.Le réactif DeStreak est également disponible séparément dans une boîte de 1 ml.
Spécification
Améliore la reproductibilité et la qualité des gels 2D en empêchant le repiquage | |
Concentrations optimisées d’urée, de thiourée, CHAPS et de réactif Destreak | |
2°C à 8°C |
Réactif Destreak | |
gt;7 |