Learn More
Fisherbrand™ Lampes au deutérium
Conçues pour être compatibles avec une grande variété d’instruments. Les lampes au deutérium Fisherbrand™ sont testées individuellement, certifiées et garanties selon les mêmes spécifications que les lampes OEM.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.09900kg
Description
- Fabriquées dans des installations de fabrication de pointe agréées par les fabricants de lampes
- Traçabilité complète des produits fabriqués
- Lampes disponibles pour tous les principaux instruments
Spécification
Lampe au deutérium | |
400/185 nm | |
Détecteur à réseau de photodiodes Waters 996, 2996 longue durée de vie |
UV-A, UV-C | |
0,5 mm | |
1 de chaque |