Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants en vinyle DexPure
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Poudré:
Poudré
Couleur:
Bleu
Translucide
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Gants en vinyle translucide.
- Finition lisse pour une grande dextérité.
- Certifiés pour le contact alimentaire et traités pour prévenir les bactéries.
- Adaptés aux éléments suivants :
- Inspection des produits.
- Assemblage de précision.
- Travaux de laboratoire.
- Manipulation de peintures, d’encres et de colorants.
- À usage unique.
- NQA : 1,5.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE CATEGORY II Intermediary risks, EN 420-2003 EEC Basic standards, EN 374-2003 Chemical hazards, EN 455-1&2 Medical Standards, European directive n°1934/2004 : Food contact, EC Category PPE 3, EC Certificate Number 0075/797/162/11/08/0465, EC Attestation Number 0075/797/162/11/08/0465 |
| Classification | Dextérité :5 |
| Description | NQA : 1,5 |
| Coating Material | Vinyl |
| Couleur | Translucide |
| Jetable | Single-use |
| Matériau | Vinyle |
| Poudré | Poudré |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | L |
| Afficher plus |