Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants en latex DexPure
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Conditionnement:
50 pièces
Description
- 100 % latex naturel.
- Résistants et jetables.
- Certifiés pour le contact alimentaire et traités pour prévenir la prolifération des bactéries.
- Conviennent à la préparation de produits alimentaires légèrement gras ou non gras.
- Conviennent au nettoyage et à l’entretien.
- Non poudrés pour éliminer le transfert de l’amidon de maïs vers les denrées alimentaires et les réactions allergiques possibles.
- Motif en relief pour une meilleure préhension.
- Manchette roulée pour une durabilité optimale.
- Les contrôles réguliers garantissent un taux de protéines résiduelles très faible.
- Économiques.
- Couleur bleue pour plus de visibilité.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Risques intermédiaires de CATÉGORIE CE II, norme de base EN 420-2003, risques chimiques et contre les micro-organismes EN 374-2003, gant médical non réutilisable EN 455 1 et 2, régulation CE 1934/2004 en matière de contact alimentaire, EPI de catégorie CE 3, numéro de certificat CE 0075/797/162/12/08/0521, numéro d’attestation CE0075/797/162/12/08/0521 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Latex |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | 8 |
| Épaisseur (métrique) | 0,3 mm |
| Longueur (métrique) | 30 cm |