Learn More
Sulfate de dextran, sel de sodium, ultra pur, Affymetrix/USB™
Code produit. 15855218 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 15855218
Marque: Thermo Scientific J70796.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9011-18-1
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Poids moléculaire (g/mol) 40,000
Numéro MDL MFCD00081551
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
CID PubChem 2337
ChEBI CHEBI:116735
Nom IUPAC Dextran sulfate sodium salt
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran sulfate sodium salt
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Poids de la formule 500,000 MW