missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DHX9 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech

Code produit 18014465 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
20 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18014465 20 μL 20µL
18079425 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18014465 Fournisseur Proteintech Code fournisseur CL4881772120UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The DHX9 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DHX9. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DHX9 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Spécification

Antigène DHX9
Applications Immunofluorescence
Concentration 1000 μg/mL
Conjugué CoraLite Plus 488
Symboles de gène(s) ATP dependent RNA helicase A, DDX9, DEAH box protein 9, DHX9, LKP, NDH II, NDH2, NDHII, Nuclear DNA helicase II, RHA
Espèces hôtes Rabbit
Quantité 20 μL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1660
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Poids moléculaire des anticorps 150 kDa
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.