Learn More
Éther di-iso-propyl, certifié AR pour l‘analyse, stabilisé avec BHT, Fisher Chemical
Code produit. 10699103 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
Code produit. 10699103
Marque: Fisher Chemical D/5002/21
Demander un format en vrac ou personnalisé
C6H14O, numéro CAS-108-20-3, 2,2’-oxydipropane, 2-isopropoxypropane, bis isopropyl éther, diisopropyléther, éther diisopropylique, oxyde diisopropylique, éther, isopropylique, Isopropyléther, éther isopropylique, propane, 2,2’-oxybis, 2,5 L, 68°C, incolore, 102,18 g/mol, ZAFNJMIOTHJRJ-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-20-3
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.177
Numéro MDL 8880
Clé InChI ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
CID PubChem 7914
Nom IUPAC 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Spécification
Point de fusion -85.5°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 68°C
Conditionnement Boîte métallique
Quantité 5 L
Densité de vapeur 1.42
Poids de la formule 102.18g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.