Learn More
Orthophosphate d’hydrogène dipotassique trihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Spécification
Couleur | Blanc |
pH | 8.5 to 9.6 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 228.23g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |