Learn More
phosphate d’hydrogène dipotassique, BAKER, J.T. Baker™
Code produit. 10010470 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
:
1 kg
Code produit.
10010470 1 kg
1 options
Code produit. 10010470
Marque: JT Baker 0242.1000
Réactif de laboratoire
Spécification
Point de fusion 340°C
CAS 11-4-7758
pH 8.5 to 9.6 (5% Solution at 25°C)
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 100.5%
Formule moléculaire HK2O4P
Numéro MDL MFCD00011383
Synonyme di-Potassium hydrogen orthophosphate , Dibasic Potassium Phosphate , Potassium phosphate dibasic , Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate) , Potassium hydrogen phosphate
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC phosphate d’hydrogène dipotassique
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Identification Passes Test
Perte à la dessiccation max. 1.0% (at 105°C)
Densité 2.3 g/cm³ (20°C)