Learn More
Orthophosphate d’hydrogène disodique anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10050530 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Code produit. 10050530
Marque: Fisher Chemical S/4480/65
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Couleur Blanc
pH 8.7 to 9.3
Forme physique Solide en poudre
Quantité 5 kg
Poids de la formule 141.96g/mol
Conditionnement Récipient en plastique