Learn More
Diaion™ PK220(Na), résine échangeuse d’ions, réticulé à 10 %, type poreux fortement acide 1,9 mEq/ml en PS-DVB, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046511.A1
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Utilisé dans la déminéralisation, la décoloration, la récupération des métaux, les produits pharmaceutiques, la séparation des acides aminés
- Utilisé dans des solutions à haute teneur en électrolytes
Spécification
Billes | |
10% cross-linked, strongly acidic porous type, 1.9meq/mL on PS-DVB | |
1 kg |
Diaion™ PK220 (Na), ion exchange resin | |
300 to 1180μm |