Learn More
Diaion™ SA11A(Cl), résine d’échange d’ions, légèrement réticulée, type de gel fortement basique I, 0,85 meq/ml sur PS-DVB, Thermo Scientific™
Décoloration dans les solutions sucrières, récupération de métaux, produits pharmaceutiques
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046980.A1
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Billes | |
Lightly cross-linked, strongly basic gel type I, 0.85meq/mL on PS-DVB | |
300 to 1180μm |
Diaion™ SA11A (Cl), ion exchange resin | |
Odorless | |
1 kg |