Learn More
Diaion™ SK1B(Na), résine d’échange d’ions, 8 % réticulée, type de gel fortement acide, 2,0 meq/ml sur PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals
Adoucissant d’eau, récupération de métaux, déshydratation de solvants, purification d’acides aminés
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046398.A1
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Billes | |
8% cross-linked, strongly acidic gel type, 2.0meq/mL on PS-DVB | |
300 to 1180μm | |
1 kg |
Diaion™ SK1B (Na), ion exchange resin | |
Odorless | |
Marron |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche