Learn More
Diaion™ WA30, résine échangeuse d’ions, type poreux faiblement basique, 1,5 meq/ml sur poly(styrène-divinylbenzène), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15415025
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Traitement de l’eau, raffinage du glucose et du sirop d’amidon, raffinage du sucre de betterave
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diaion™ WA30, ion exchange resin
Forme physique Billes
Note relative au nom Weakly basic porous type, 1.5meq/mL on poly(styrene-divinylbenzene)
CAS 65405-58-5
Odeur Odorless
Granulométrie 300 to 1180μm
Formule moléculaire C21H25N
Couleur Jaune
Synonyme divinylbenzene, vinylbenzyl dimethylamine polymer, benzenemethanamine, ar-ethenyl-n,n-dimethyl-, polymer with diethenylbenzene, 2-ethenylphenyl methyl dimethylamine; divinylbenzene, 1,2-bis ethenyl benzene; 1-2-ethenylphenyl-n,n-dimethylmethanamine
Quantité 1 kg
Clé InChI OTCJDTFYONDHFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1C=C
Nom IUPAC 1,2-bis(éthényl)benzène ; 1-(2-éthénylphényl)-N,N-diméthylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 291.438
CID PubChem 6455131