Learn More
Thermo Scientific™ Thermomètre à cadran pour plaques chauffantes antidéflagrantes
Surveillez la température de la plaque supérieure sur une plaque chauffante explosive avec le thermomètre à cadran Thermo Scientific™ pour plaques chauffantes antidéflagrantes.
Marque:  Thermo Scientific™ MEX126
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11880810
  • 206.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2024
Description
Contrôlez la température de la plaque supérieure sur une plaque chauffante antidéflagrante grâce au thermomètre à cadran Thermo Scientific™ pour plaques chauffantes antidéflagrantes.
  • Plage de températures : 0° à 300°C
  • Dia. de la tige × L : 0.64 x 6.4 cm (0.25 x 2.5 po)
  • Dia. de la face : 2.5 cm (1 po)
Spécification
Spécification
Thermomètre à cadran, 0°C à 300°C
Plaques chauffantes antidéflagrantes
0° à 300°C
Thermomètre