Learn More
Trifluorométhanesulfonate de dibutylbore, sol. de 1 M dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 378991000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 60669-69-4 Poids : 0.12710kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de LewisSpécification
Dibutylboron trifluoromethanesulfonate | |
Orange à jaune | |
27°C | |
Bouteille en verre | |
CF3SO3B[(CH2)3CH3]2 | |
100 mL | |
1.271 | |
Solubility in water: reacts. | |
CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F | |
274.11 | |
274.11 |
60669-69-4,75-09-2 | |
1.2710g/mL | |
98% | |
C9H18BF3O3S | |
MFCD00009669 | |
07,91; 09,140; 16,109 | |
dibutylboron trifluoromethanesulfonate, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution, nbu2botf, bu2botf, dibutylboron triflate, n-bu 2botf, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate, dibutylboron triflate solution, trifluoromethylsulfonyloxy dibutylborane, dibutyl trifluoromethyl sulfonyl oxy borane | |
FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N | |
dibutylboranyl trifluoromethanesulfonate | |
2724243 | |
Solution |
Sécurité et traitement
- Dibutylboron trifluoromethanesulfonate in dichloromethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.