Learn More
Diéthoxyméthane, 99 %, stab. avec 100 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11456356
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
25mL
500mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11456356
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23134.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 462-95-3 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 462-95-3
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00009246
Clé InChI KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
CID PubChem 10024
Nom IUPAC éthoxyméthoxyéthane
SMILES CCOCOCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethoxymethane
Note relative au nom stab. with 100ppm BHT
Point de fusion °C to 66°C
Densité 0.831
Point d’ébullition 87°C to 88°C
Point d’éclair -5°C (23°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Indice de réfraction 1.374
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2373
Beilstein 1697253
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diethoxymethane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Diethoxymethane