missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diéthoxyméthane, 99 %, stab. avec 100 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7026863
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11344509

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23134.AC

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 462-95-3 | C5H12O2 | 104.15 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 462-95-3
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00009246
Clé InChI KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
CID PubChem 10024
Nom IUPAC éthoxyméthoxyéthane
SMILES CCOCOCC

Spécification

Nom chimique ou matériau Diethoxymethane
Note relative au nom stabilized with 100ppm BHT
Point de fusion -66°C
Point d’ébullition 87°C to 88°C
Point d’éclair −5°C (23°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2373
Beilstein 1697253
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis