Learn More
Allylmalonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Diethyl allylmalonate is an important intermediates in syntheses of vitamins B1 and B6, barbiturates, non-steroidal anti-inflammatory agents, other numerous pharmaceuticals, agrochemicals and flavors and fragrances compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’allylmalonate de diéthyle est un intermédiaire important dans les synthèses des vitamines B1 et B6, des barbituriques, des agents anti-inflammatoires non stéroïdiens, d’autres nombreux produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques, des arômes et des parfums.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
L’allylmalonate de diéthyle est un intermédiaire important dans les synthèses des vitamines B1 et B6, des barbituriques, des agents anti-inflammatoires non stéroïdiens, d’autres nombreux produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques, des arômes et des parfums.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethyl allylmalonate |
Densité | 1.016 |
Point d’ébullition | 222°C to 223°C |
Point d’éclair | 92°C (197°F) |
Indice de réfraction | 1.431 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1709466 |
Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix with water. |
Poids de la formule | 200.23 |
Pourcentage de pureté | 97% |