Learn More
Bromomalonate de diéthyle, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11304509
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
685-87-0
C7H11BrO4
239.065
MFCD00009138
FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
diethyl bromomalonate, diethyl 2-bromomalonate, bromomalonic acid diethyl ester, ethyl bromomalonate, diethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromopropanedioate, diethyl bromopropanedioate, malonic acid, bromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-bromo-, 1,3-diethyl ester
69637
2-Bromopropanedioate de diéthyle
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Br
685-87-0
C7H11BrO4
239.065
MFCD00009138
FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
diethyl bromomalonate, diethyl 2-bromomalonate, bromomalonic acid diethyl ester, ethyl bromomalonate, diethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromopropanedioate, diethyl bromopropanedioate, malonic acid, bromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-bromo-, 1,3-diethyl ester
69637
2-Bromopropanedioate de diéthyle
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Br
Diethyl bromomalonate is used in perfumes. It is also used to synthesize other compounds such as barbiturates, artificial flavorings, vitamin B1, and vitamin B6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromomalonate de diéthyle est utilisé dans les parfums. Il est également utilisé pour synthétiser d’autres composés tels que les barbituriques, les arômes artificiels, la vitamine B1 et la vitamine B6.
Solubilité
Ne se mélange pas bien avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethyl bromomalonate
Densité 1.402
Point d’ébullition 233°C to 235°C
Point d’éclair 111°C (231°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 509768
Informations sur la solubilité Does not mix well with water.
Poids de la formule 239.07
Pourcentage de pureté ≥90%