Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éther diéthylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Largement utilisé comme solvant dans la synthèse organique et dans la préparation des réactifs de Grignard.
Marque: Thermo Scientific Chemicals 038990.K2
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 60-29-7 Poids : 0.01100kg Transport : UN number : 1155 Chem class : 3 Pack group : I
Description
It is a widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Diethyl ether | |
60-29-7 | |
34.6°C | |
-45°C (-49°F) | |
99% | |
MFCD00011646 | |
Immiscible with water,miscible with alcohol. | |
CCOCC | |
74.12 | |
CHEBI:35702 | |
HPLC |
°C to 116°C | |
0.713 g/mL | |
1 L | |
Liquide | |
C4H10O | |
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
ethoxyethane | |
3283 | |
74.12 |
Sécurité et traitement
- Diethyl ether, HPLC Grade
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl ether
RUO – Research Use Only