Learn More
Diéthyl Phosphite, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10529250
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
762-04-9
MFCD00044573
LXCYSACZTOKNNS-UHFFFAOYSA-N
diethyl phosphite, diethyl phosphonate, phosphonic acid, diethyl ester, phosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphine oxide, hydrogen diethyl phosphite, diethyl acid phosphite, o,o-diethyl phosphonate, phosphorous acid, diethyl ester, ethyl phosphonate eto 2hpo
6327654
CCO[P+](=O)OCC
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
762-04-9
MFCD00044573
LXCYSACZTOKNNS-UHFFFAOYSA-N
diethyl phosphite, diethyl phosphonate, phosphonic acid, diethyl ester, phosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphine oxide, hydrogen diethyl phosphite, diethyl acid phosphite, o,o-diethyl phosphonate, phosphorous acid, diethyl ester, ethyl phosphonate eto 2hpo
6327654
CCO[P+](=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethyl phosphite
Note relative au nom 98%
Point de fusion -70°C
Couleur Incolore
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 60°C (6.0 Mbar)
Point d’éclair 74°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H11O3P
Formule linéaire (C2H5O)2P(O)H
Indice de réfraction 1.4070 to 1.409
Quantité 250 g
Beilstein 01, 330
Fieser 01,251; 02,132; 12,187
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Nom IUPAC diéthoxy(oxo)phosphanium
Poids moléculaire (g/mol) 138.1
Viscosité 103 mm2/s (37°C)
Poids de la formule 138.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl phosphite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.