Learn More
Sulfure déthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
43.70€ - 215.00€
Identifiants chimiques
CAS | 352-93-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10S |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.18 |
Numéro MDL | MFCD00009270 |
Clé InChI | LJSQFQKUNVCTIA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethyl sulfide, ethyl sulfide, ethyl thioether, 3-thiapentane, diethylthioether, thioethyl ether, ethylthioethane, 1,1'-thiobisethane, diethyl sulphide, ethane, 1,1'-thiobis |
CID PubChem | 9609 |
ChEBI | CHEBI:27710 |
Nom IUPAC | éthylsulfanyléthane |
SMILES | CCSCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11312186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03493.09 |
10 g |
43.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03493.22 |
100 g |
215.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Diethyl sulfide is used as a solvent for anhydrous mineral salts and in plating baths for coating metals with gold or silver. It is used as a flavoring agent. It is also used in the addition reaction with platinum dichloride to prepare platinum ethynyl dimers and polymers with pendant ferrocenyl group. Further, it is used in the preparation of triethylsulfoniuim ethylsulfate by reaction with sulfuric acid diethyl ester. In addition to this, it is used in the quantification procedure of volatile sulfur compounds by solid-phase microextraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sulfure de diéthyle est utilisé comme solvant pour les sels minéraux anhydres et dans les bains de placage pour le revêtement de métaux avec de l’or ou de l’argent. Il est utilisé comme aromatisant. Il est également utilisé dans la réaction d’addition avec le dichlorure de platine pour préparer des dimères et des polymères d’éthynyle de platine avec le groupe ferrocényle en suspension. De plus, il est utilisé dans la préparation de l’éthylsulfate de triéthylsulfoniuim par réaction avec l’ester diéthylique de l’acide sulfurique. En outre, il est utilisé dans la procédure de quantification des composés de soufre volatiles par microextraction en phase solide.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, l’éthanol et l’éther. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
352-93-2 | |
90.18 | |
LJSQFQKUNVCTIA-UHFFFAOYSA-N | |
9609 | |
éthylsulfanyléthane |
C4H10S | |
MFCD00009270 | |
diethyl sulfide, ethyl sulfide, ethyl thioether, 3-thiapentane, diethylthioether, thioethyl ether, ethylthioethane, 1,1'-thiobisethane, diethyl sulphide, ethane, 1,1'-thiobis | |
CHEBI:27710 | |
CCSCC |
Spécification
Diethyl sulfide | |
-104°C | |
90°C to 92°C | |
Garlic-like | |
1.442 | |
UN2375 | |
14,3854 | |
Miscible with alcohol,ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water. | |
CCSCC | |
90.18 | |
CHEBI:27710 | |
96% |
352-93-2 | |
0.835 | |
−10°C (14°F) | |
C4H10S | |
MFCD00009270 | |
1696909 | |
diethyl sulfide, ethyl sulfide, ethyl thioether, 3-thiapentane, diethylthioether, thioethyl ether, ethylthioethane, 1,1'-thiobisethane, diethyl sulphide, ethane, 1,1'-thiobis | |
LJSQFQKUNVCTIA-UHFFFAOYSA-N | |
éthylsulfanyléthane | |
9609 | |
90.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SULFURE DÉTHYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 206-526-9
missing translation for 'rtecsNumber' : LC7200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only