Learn More
Diethylene Glycol Diethyl Ether, ≥98%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit. 15617850 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Stainless steel can
Conditionnement:
1L
20L
4L
500mL
Code produit. 15617850
Marque: Honeywell Research Chemicals E4658500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif,≥98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-36-7
Formule moléculaire C8H18O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.229
Numéro MDL MFCD00009254
Clé InChI RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
CID PubChem 8179
ChEBI CHEBI:44664
Nom IUPAC 1-ethoxy-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
SMILES CCOCCOCCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol diethyl ether
Point de fusion -44°C
Couleur Incolore
Densité 0.909g/mL at 25°C
Point d’ébullition 189°C (1013 hPa)
Point d’éclair 67°C (152.6°F)
Odeur Weak
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5OCH2CH2)2O
Quantité 500 mL
Beilstein 1699259
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C
Densité de vapeur 5.6 (vs air)
Poids de la formule 162.23g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%