missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éther diéthylique de diéthylène glycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7023677
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11304499

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17478.AE

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 112-36-7 | C8H18O3 | 162.229 g/mol

Diethylene glycol diethyl ether is used as a solvent for reactions performed at higher temperatures. It is involved in the preparation of nitrocellulose, resins and adhesives. It is utilized as a scrubbing medium to absorb carbonyl sulfide (COS), an impurity in petroleum refineries.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’éther diéthylique de diéthylèneglycol est utilisé comme solvant pour les réactions effectuées à des températures plus élevées. Il participe à la préparation de nitrate de cellulose, de résines et d’adhésifs. Il est utilisé comme milieu de lavage pour absorber le sulfure de carbonyle (COS), une impureté dans les raffineries de pétrole.

Solubilité
Miscible aux hydrocarbures, à l’éthanol, à l’éther éthylique et aux solvants organiques. Immiscible avec l’eau.

Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 112-36-7
Formule moléculaire C8H18O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.229
Numéro MDL MFCD00009254
Clé InChI RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
CID PubChem 8179
ChEBI CHEBI:44664
Nom IUPAC 1-éthoxy-2-(2-éthoxyéthoxy)éthane
SMILES CCOCCOCCOCC

Spécification

Nom chimique ou matériau Diethylene glycol diethyl ether
Point de fusion -44°C
Densité 0.909
Point d’ébullition 188°C to 190°C
Point d’éclair 71°C (160°F)
Odeur Weak
Formule linéaire (CH3CH2OCH2CH2)2O
Indice de réfraction 1.412
Quantité 100 mL
Beilstein 1699259
Merck Index 14,3118
Informations sur la solubilité Miscible with hydrocarbons,ethanol,ethyl ether and organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.