Learn More
Éther monoéthylique de diéthylène glycol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11417646
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
Code produit. 11417646
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14670.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 111-90-0 | C6H14O3 | 134.175 g/mol
Diethylene glycol monoethyl ether has low setting point and low viscocity at low temperature so it is used in manufacturing brake fluid. It is used as a flow and gloss promoter in paint industries, in production of printing ink and as a cleaner in offset printing. Also used in textile as a solvent for dyestuff in the printing and dying of fiber & fabrics, in the production & wood preservaties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther monoéthylique de diéthylèneglycol a un point de consigne bas et une faible viscosité à basse température, il est donc utilisé dans la fabrication de liquide de frein. Il est utilisé comme promoteur de flux et de brillance dans les industries de la peinture, dans la production d’encre d’impression et comme nettoyant pour l’impression offset. Également utilisé dans le textile comme solvant pour les teintures dans l’impression et la coloration de fibres et de tissus, dans la production des produits de conservation du bois.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-90-0
Formule moléculaire C6H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.175
Numéro MDL MFCD00002872
Clé InChI XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
CID PubChem 8146
ChEBI CHEBI:40572
Nom IUPAC 2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol
SMILES CCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol monoethyl ether
Point de fusion -80°C
Densité 0.989
Point d’ébullition 201°C to 202°C
Point d’éclair 96°C (204°F)
Odeur Pleasant
Formule linéaire HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH3
Indice de réfraction 1.428
Quantité 500 g
Beilstein 1736441
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1800
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 98%