Learn More
Acétate de monoéthyléther de diéthylèneglycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046205
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Code produit. 11383067
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13446.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-15-2 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Diethylene glycol monoethyl ether acetate is used as a catalytic agent, petrochemical additive, coating auxiliary agent and in organic synthesis. It is mainly used as metal, furniture paint solvents and as organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate d’éther monoéthylique de diéthylèneglycol est utilisé comme agent catalytique, additif pétrochimique, agent auxiliaire de revêtement et dans la synthèse organique. Il est principalement utilisé comme métal, solvants de peinture de meubles et intermédiaire organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les bases et les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-15-2
Formule moléculaire C8H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Numéro MDL MFCD00041928
Clé InChI FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbitol acetate, 2-2-ethoxyethoxy ethyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, ektasolve de acetate, karbitolacetat, ethoxydiglycol acetate, glycol ether de acetate, diglycol monoethyl ether acetate, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy-, acetate, ethyldiglycol acetate
CID PubChem 8165
Nom IUPAC Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle
SMILES CCOCCOCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol monoethyl ether acetate
Point de fusion -25°C
Densité 1.012
Point d’ébullition 218°C to 219°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.421
Quantité 100 mL
Beilstein 1764643
Merck Index 14,1800
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 176.21
Pourcentage de pureté 99%