Learn More
Éther monoéthylique de diéthylène glycol, ReagentPlus™ 99 %, Honeywell™
Code produit. 15665780 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour en acier inoxydable
Conditionnement:
100mL
1L
20L
4L
Code produit. 15665780
Marque: Honeywell Research Chemicals 537616100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-90-0
Formule moléculaire C6H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.175
Numéro MDL MFCD00002872
Clé InChI XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
CID PubChem 8146
ChEBI CHEBI:40572
Nom IUPAC 2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol
SMILES CCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol monoethyl ether
Densité 0.999g/mL at 25°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.427
Quantité 100 mL
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1736441
Densité de vapeur 4.63 (vs air)
Poids de la formule 134.17g/mol
Pourcentage de pureté 99%