Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres à thermistance préétalonnés avancés Digi-Sense™
Parfaits du laboratoire à l’atelier de production
152.00€ - 198.07€
Spécification
Jetable | Non |
---|---|
Hauteur (impériale) | 1 po |
Hauteur (métrique) | 2,6 cm |
Longueur (métrique) | 178 mm |
Durée de mesure | <1 s |
Code produit | Marque | Modèle | Type de sonde | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type de sonde | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15651774
|
Digi-Sense™
2025093 |
Aucun enregistrement de données | Entrée simple | Boîtier de transport souple, dragonne, une batterie 9 V et rapport d’étalonnage à traçabilité NIST avec données fournies par InnoCal. |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15880056
|
Digi-Sense™
20250-94 |
Enregistrement des données | 2 entrées | Blindage en caoutchouc de protection avec support intégré, une batterie de 9 V et un rapport d’étalonnage à traçabilité NIST avec données fournies par InnoCal.Le modèle d’enregistrement des données 20250-4 comprend également un câble USB et le logiciel. |
198.07€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- La garantie de mesures fiables !
- Certificat de traçabilité conforme aux normes NIST inclus
- Construction robuste pour une protection contre les chocs et les parois des cuves.
- Très grand écran LCD pour une visualisation facile des données
- Acceptent une grande variété de sondes
- Mesures min., max. et moy., pour une analyse rapide de l’objet
- La fonction de décalage électronique permet de compenser les erreurs de sonde
Garantie
2 ans
Spécification
Non | |
2,6 cm | |
<1 s | |
2,25 po | |
7 po | |
125°C | |
−40°C | |
-40°C à +125°C | |
Sondes à thermistance série 400 avec fiche phono 0,25 po | |
Grand écran LCD rétroéclairé double |
1 po | |
178 mm | |
0,1° | |
Thermomètre à thermistance | |
257°F | |
− 40°F | |
-40°F à +257°F | |
Traçabilité NIST | |
±0,9°F (±0,5°C) de 32 à 158°F (0 à 70°C) ; ±2°F (1°C) hors plage | |
5,7 cm |