Learn More
Digi-Sense™ Testeurs de prise Digi-Sense™
Les testeurs de prise Digi-Sense™ permettent de tester rapidement et sans effort la sécurité des prises de courant électriques
6.30€ - 13.69€
Spécification
Type de produit | Testeur de récipient |
---|---|
Tension | 110/125 V |
Certifications/Conformité | CAT II 125 V, pollution 2 ; UL STD.61010-1 |
Affichage | Voyants lumineux LED |
À utiliser avec (application) | Entretien des bâtiments et services d’installation. |
Alert:
Pour une utilisation sur les prises de 110 à 125 VCA uniquement. Ceci n’est pas un kit de diagnostic complet. Une utilisation incorrecte peut endommager l’appareil ou ses composants.
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15860016
|
Digi-Sense™
20250-62 |
Prises DDFT à trois broches américaines |
13.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15850016
|
Digi-Sense™
20250-61 |
Prises à trois broches américaines standard |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Inspecte les problèmes courants de câblage défectueux dans la prise principale
- Se branche dans une prise standard à 3 broches.
- Trouvez facilement des défauts grâce à des indicateurs lumineux
Garantie
2 ans
Spécification
Testeur de récipient | |
CAT II 125 V, pollution 2 ; UL STD.61010-1 | |
Entretien des bâtiments et services d’installation. | |
De 0° à 40°C |
110/125 V | |
Voyants lumineux LED | |
60 Hz | |
2 ans |