Learn More
Aalborg™ Débitmètre massique numérique
Utilisez un système local à quatre boutons et un écran LCD pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités du débitmètre. Le débitmètre massique numérique Aalborg™ prend en charge les réglages automatiques de décalage du zéro des capteurs.
Marque: Aalborg™ DFM26S-VAL2-AA5/3AB-01-SS
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Alarme de débit
- Les limites de l’alarme de haut et bas débit de gaz peuvent être préprogrammées à l’aide du clavier ou à distance à l’aide de l’interface numérique. Les conditions de l’alarme deviennent vraies lorsque la mesure du débit actuel est égale ou supérieure / inférieure aux valeurs correspondant au niveau d’alarme haut et bas. L’action de l’alarme peut être configurée avec un intervalle de temporisation prédéfini (0-3600 secondes) pour activer la fermeture du contact (différemment pour les alarmes haut débit et bas débit).
- Alarme de pression
- Les limites de l’alarme de haute et basse pression de gaz peuvent être préprogrammées à l’aide du clavier ou à distance à l’aide de l’interface numérique. Les conditions de l’alarme de pression deviennent vraies lorsque la mesure de la pression actuelle est égale ou supérieure aux valeurs correspondant aux réglages de l’alarme haute pression, ou égale ou inférieure aux valeurs correspondant aux réglages de l’alarme basse pression. L’action de l’alarme peut être configurée pour activer la fermeture du contact (différemment pour les alarmes haute pression et basse pression).
- Alarme de température
- Les limites de l’alarme de haute et basse température de gaz peuvent être préprogrammées à l’aide du clavier ou à distance à l’aide de l’interface numérique. Les conditions de l’alarme de température deviennent vraies lorsque la mesure de la température actuelle est égale ou supérieure aux valeurs correspondant aux réglages de l’alarme haute température, ou égale ou inférieure aux valeurs correspondant aux réglages de l’alarme basse température. L’action de l’alarme peut être configurée pour activer la fermeture du contact (différemment pour les alarmes haute température et basse température).
- Unités de mesure techniques
- Les points de consigne de débit, le débit de gaz mesuré et les données du totalisateur associées sont mis à l’échelle directement dans les unités de mesure techniques à l’aide du clavier du panneau avant ou de l’interface numérique.
Certifications
NIST
Spécification
Débitmètre | |
0 à 10 ml/min. | |
Certificat d’étalonnage NIST | |
Débitmètre massique pour air total | |
165 mm | |
± 0,15 % (pleine échelle) | |
5°C à 50°C |
± 1 % | |
5 à 100 psi (0,34 à 6,8 bar) | |
Raccords à compression standards de 0,63 cm (0,25 po) | |
0 à 10 ml/min. | |
12 VDC | |
Pleine échelle |