Learn More
Brannan™ Thermomètre numérique maximum et minimum Code produit.: 13039332
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Brannan™ Thermomètre numérique maximum et minimum
Code produit. 13039332
Intérieur : entre 0°C et 50°C ; extérieur : entre -50°C et +70°C, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: PB.12
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Intérieur : entre 0°C et 50°C ; extérieur : entre -50°C et +70°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13039332
Marque: Brannan™ 12/412/3
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Affiche les relevés des températures maximales et minimales en intérieur et en extérieur. Le thermomètre numérique minimal / maximal Brannan™ est doté d’une fonction d’enregistrement double max. et min. et peut afficher en °C ou en °F. Deux piles AAA, un support et un câble de sonde de 2,5 m fournis.
Thermomètre numérique min. / max. avec deux écrans pour les relevés de température en intérieur et en extérieur. Chaque écran dispose d’une fonction d’enregistrement des températures maximale et minimale en °C ou °F.
  • Comprend un support et un câble de 2,5 m pour la sonde.
  • Double affichage avec fonction de mémoire de la température maximale / minimale.
  • 2 piles AAA incluses
Spécification
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) Intérieur : entre 0°C et 50°C ; extérieur : entre -50°C et +70°C
Précision
  • +/-2°C entre -20 et 0°C
  • +/-1°C entre 0 et +50°C
  • +/-2°C entre +50 et +70°C
  • Sinon +/-3°C
Subdivision 0,1°C
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brannan™ Thermomètre numérique maximum et minimum >