Learn More
Acide diglycolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
L’acide diglycolique a été utilisé dans la préparation de particules d’aragonite ressemblant à des aiguilles à partir de solutions aqueuses de nitrate de calcium. Il est également utilisé dans la synthèse d’Imipramines N-interliées qui montrent une activité apoptotique contre les cellules malignes ainsi que des signes de lutte contre le lymphome de Burkitt.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide diglycolique a été utilisé dans la préparation de particules d’aragonite ressemblant à des aiguilles à partir de solutions aqueuses de nitrate de calcium. Il est également utilisé dans la synthèse d’Imipramines N-interliées qui montrent une activité apoptotique contre les cellules malignes ainsi que des signes de lutte contre le lymphome de Burkitt.
Solubilité
Soluble dans l’eau ou le méthanol
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’abri des oxydants.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Diglycolic acid |
| Point de fusion | 140°C à 145°C |
| Beilstein | 1072117 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol. |
| Poids de la formule | 134.09 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Quantité | 500 g |
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.