Learn More
Hydrate d’hexachloroiridate(IV) de dihydrogène, 99 % (base métallique), Ir 38 à 42 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate |
| Couleur | Noir |
| Forme physique | Grumeaux |
| Quantité | 1 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN3260 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol and water |
| Nom IUPAC | dihydrogen hexachloroiridiumtetrakis(ylium) |
| Poids de la formule | 406.93 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Afficher plus |